Learn More
Maltol, TRC
Código de producto. 30464318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464318 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30464318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1601305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltol
CAS 118-71-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H6 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-metilpiran-4-ona
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317
Porcentaje de pureza >95%