Learn More
Maltol, MedChemExpress
Código de producto. 16409366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16409366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012788
MedChemExpress Maltol, a type of aromatic compound, exists in high concentrations in red ginseng. Maltol is a potent antioxidative agent and typically is used to enhance flavor and preserve food.
Maltol, a type of aromatic compound, exists in high concentrations in red ginseng. Maltol is a potent antioxidative agent and typically is used to enhance flavor and preserve food.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltol
CAS 118-71-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (792.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.82 mg/mL (14.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C(O)=C(C)OC=C1
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism