Learn More
Maltol-d3, TRC
Código de producto. 17938969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938969 2.5 mg 2.50 miligramo
17908669 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17938969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1601322.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132331-92-1
Fórmula molecular C6H3D3O3
Peso molecular (g/mol) 129.13
Sinónimo 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 2-Methyl-3-hydroxy-4-pyrone-d3, 2-Methyl-3-hydroxypyran-4-one-d3, 2-Methyl-3-hydroxypyrone-d3, 3-Hydroxy-2-methyl-1,4-pyrone-d3, Larixic Acid, Larixin-d3, NSC 2829-d3, NSC 404458-d3, Palatone-d3, Veltol-d3;
SMILES O=C1C=COC(C([2H])([2H])[2H])=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltol-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3/i1D3
Porcentaje de pureza >95%