Learn More
Éter bencílico de maltol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maltol Benzyl Ether |
| CAS | 61049-69-2 |
| Fórmula molecular | C13H12O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(Benzyloxy)-2-methyl-4-oxo-4H-pyran, 3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMILES | O=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=C(C)OC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(benciloxi)-2-metil-4H-piran-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.08 |