Learn More
Maltol (3-hidroxi-2-metil-4-pirona), Mikromol™
Código de producto. 17953416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17953416 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17953416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0975.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maltol (3-hidroxi-2-metil-4-pirona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltol
CAS 118-71-8
Nombres de analitos o componentes Maltol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol, Deferiprone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-metilpiran-4-ona
Peso molecular (g/mol) 126.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0317 g/mol