Learn More
Maltohexaosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maltohexaose |
| CAS | 34620-77-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C36 H62 O31 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-D-glucose, Amylohexaose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H62O31/c37-1-7-13(43)14(44)21(51)32(58-7)64-27-9(3-39)60-34(23(53)16(27)46)66-29-11(5-41)62-36(25(55)18(29)48)67-30-12(6-42)61-35(24(54)19(30)49)65-28-10(4-40)59-33(22(52)17(28)47)63-26-8(2-38)57-31(56)20(50)15(26)45/h7-56H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31?,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 990.86 |
| Mostrar más |