Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltodextrina 12
Código de producto. 16661824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16661824 50 g 50 g
16671824 250 g 250 g
16651824 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16661824 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466680500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.75€
    32.65€ / 50 g
    Ahorro 5.10€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9050-36-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9050-36-6
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltodextrin 12
Punto de fusión 240.0°C
Cantidad 50 g