Learn More
maltitol (D-maltitol), Mikromol™
Código de producto. 17927804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17927804 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17927804 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3570.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maltitol (D-maltitol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maltitol
CAS 585-88-6
Nombres de analitos o componentes Maltitol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H24 O11
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Maltitol (6CI,7CI), Amalty, Amalty MR, Amalty MR 100, Amalty MR 20, Amalty MR 50, Amalty P, Amalty Syrup, Cerestar 16303, D-Maltitol, Lesys, Lycasin HBC, Mabit, Mabit 50M, Malbit CH, Malbit CH 16385, Malbit CR, Malti MR, Maltidex, Maltidex 100, Maltidex CH 16385, Maltidex H 16330, Maltidex M 16313, Maltilite 5575, Maltilite 7575, Maltilite P 200, Maltisorb, Maltisorb 75/77, Maltisorb P 200, Maltisorb P 35, Maltisorb P 90, Maltisweet, Maltisweet 3145, Maltit, Maltitol G 3, Sweet G 2, SweetPearl, SweetPearl P 200, SweetPearl P 35, Glucitol, 4-O-alpha-D-glucopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-glucitol, Maltilol, GR 155535X, Erythritol Impurity A, Mannitol Impurity B, Sorbitol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexano-1,2,3,5,6-pentol
Peso molecular (g/mol) 344.31
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344,1319 g/mol