Learn More
Extracto de malta, MP Biomedicals
Código de producto. 11427582 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427582 100 g -
11437582 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427582 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215531580
De la digestión del almidón. Una fuente de carbohidratos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-48-0
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malt Extract
Cantidad 100 g