Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto de agar de extracto de malta
Descripción
Detecte, aísle y enumere levaduras y mohos con la placa de contacto de agar de extracto de malta lista para su uso Thermo Scientific™ Oxoid™. La peptona micológica del medio permite un exuberante crecimiento de levaduras y mohos con pigmentación y morfología típicas. Debido a la naturaleza ácida del medio, inhibe el crecimiento de bacterias, con el resultado de un mejor aislamiento de levaduras y mohos en materiales muy infectados con bacterias.
Realice un muestreo de superficies sin esfuerzo gracias a la placa de contacto para agar de extracto de malta de fácil manejo.
- Fomenta el crecimiento exuberante de levaduras y mohos mientras que inhibe el crecimiento de bacterias
- Fácil manejo gracias al formato abovedado del fondo que permite un muestreo de superficies sin esfuerzo.
- Rendimiento uniforme: superficie de agar lisa garantizada gracias a procesos de fabricación especializados
- Fácil de apilar, lo que proporciona mayor estabilidad durante el manejo y el transporte
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Para evitar que el agar se caiga de la placa, utilice placas de contacto Thermo Scientific, que poseen un fondo abovedado. Gracias a la tecnología GripFit™, las placas son fáciles de manejar y se garantiza que la tapa permanezca en su lugar durante la manipulación, al mismo tiempo que se puede quitar fácilmente durante el control medioambiental. La capa interior situada en la base de la placa se subdivide en cuadrículas para poder calcular fácilmente las unidades formadoras de colonias (CFU) a partir de pruebas de superficie, lo que permite a los laboratorios informar si los niveles de contaminantes están dentro de los límites predefinidos aceptables. La facilidad de apilamiento permite más estabilidad durante la manipulación y el transporte, y se ha reducido la ventilación para evitar que las placas se sequen.
Nuestras placas de contacto están fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa. El muestreo de la superficie se realiza haciendo rodar suavemente la superficie abovedada del agar hasta el área que se va a probar. En caso de que haya algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad o infección, crecerá para formar colonias fácilmente visibles en la superficie del agar. De esta manera, se obtiene una forma fiable y eficaz de determinar la limpieza microbiana de la superficie y facilita el control de los peligros invisibles asociados a la contaminación microbiana. Hay un crecimiento claramente visible a los tres días de bacterias y a los cinco días de hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo ocre, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Placa de contacto de agar de extracto de malta |
| Formato | Placa de contacto |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 13,5 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Cajas con 2 x 10 placas envueltas en film |
| Cantidad | 2 x 10/paq. |