Learn More
Melford Agar de extracto de malta
Código de producto. 30018459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018459 500 g 500 g
30018458 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018459 Proveedor Melford N.º de proveedor M21500500.0
El agar extracto de malta se utiliza para el aislamiento, cultivo y mantenimiento de levaduras y mohos.
El agar extracto de malta se utiliza para el aislamiento, cultivo y mantenimiento de levaduras y mohos. La formulación es similar al caldo de extracto de malta con la adición de agar y glicerol. Este medio de cultivo fue recomendado por Thom y Church para el cultivo de hongos. Su baja acidez inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias. El alto contenido de carbohidratos favorece el rápido crecimiento de hongos y levaduras.
Disolver 33,6 gramos en 1 litro de agua destilada. Esterilizar en autoclave durante 15 minutos.
Ingredientes:
Maltosa: 12,75 g/L
Dextrina: 2,75 g/L
Glicerol: 2,35 g/L
Peptona: 0,78 g/L
Agar: 15,0 g/L
pH final (25 °C): 4,6 ±0.2
Especificaciones
Tipo de medios Malt Extract Agar
Tipo de producto Nutrient Agar
Cantidad 500 g