Learn More
Thermo Scientific™ Agar de extracto de malta
Código de producto. 10168882
Código de producto. 10168882 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5055A
Detecte, aísle y enumere levaduras y mohos con este medio listo para su uso.
Detecte, aísle y enumere levaduras y mohos con el agar de extracto de malta listo para su uso Thermo Scientific™ Oxoid™. La peptona micológica del medio permite un exuberante crecimiento de levaduras y mohos con pigmentación y morfología típicas. A raíz a la naturaleza ácida del medio, inhibe el crecimiento de bacterias, lo que genera un mejor aislamiento de levaduras y mohos en materiales muy infectados con bacterias.
Utilice el agar de extracto de malta para la detección, el aislamiento y la enumeración de levaduras y mohos.
  • Fomenta el crecimiento exuberante de levaduras y mohos mientras que inhibe el crecimiento de bacterias.
Comodidad de los medios preparados listos para su uso. No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo ocre, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Agar de extracto de malta
Formato Placa de 90mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.