Learn More
Malotilate, MedChemExpress
Código de producto. 16494167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494167 50 mg 50 miligramos
16418288 10 mg 10 miligramos
16408016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0060
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Malotilate (NKK 105), an orally active hepatotropic agent and an anti-fibrotic substance, selectively inhibits the 5-lipoxygenase (5-LOX) (IC50=4.7 μM). Malotilate prevents the development of hepatocytic injury in alcohol-pyrazole hepatitis by decreasing hepatic acetaldehyde levels and preventing the retention of transferrin in the hepatocytes.
Malotilate (NKK 105), an orally active hepatotropic agent and an anti-fibrotic substance, selectively inhibits the 5-lipoxygenase (5-LOX) (IC50=4.7 μM). Malotilate prevents the development of hepatocytic injury in alcohol-pyrazole hepatitis by decreasing hepatic acetaldehyde levels and preventing the retention of transferrin in the hepatocytes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malotilate
CAS 59937-28-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H16O4S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo NKK 105
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.76 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)/C(C(OC(C)C)=O)=C1SC=CS\1
Peso molecular (g/mol) 288.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death