Learn More
Dicloruro de malonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10699504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10699504 25 g Frasco de vidrio 25 g
10692135 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10699504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125280250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1663-67-8
Fórmula molecular C3H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 140.95
Número MDL MFCD00000735
Clave InChI SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
PubChem CID 74269
Nombre IUPAC dicloruro de propanodiol
SMILES C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonyl dichloride
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 47.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH2COCl
Índice de refracción 1.4620 to 1.4660
Cantidad 25 g
Beilstein 02, I, 252
Fieser 12,291
Gravedad específica 1.45
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malonyl dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.