Learn More
Dicloruro de malonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486298 25 g 25 g
15496298 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59868.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140.947 g/mol
Malonyl Dichloride is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloruro de malonilo se utiliza principalmente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1663-67-8
Fórmula molecular C3H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 140.947
Número MDL MFCD00000735
Clave InChI SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
PubChem CID 74269
Nombre IUPAC dicloruro de propanodiol
SMILES C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonyl dichloride
Densidad 1.449
Punto de ebullición 53°C to 55°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Fórmula lineal CH2(COCl)2
Índice de refracción 1.465
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 774044
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.95
Porcentaje de pureza 97%