Learn More
Malononitrilo, TRC
Código de producto. 30481825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481825 100 g 100 g
30474946 25 g 25 g
30467435 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM158020100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-77-3
Fórmula molecular C3 H2 N2
Peso molecular (g/mol) 66.06
Sinónimo Propanedinitrile, Malononitrile (8CI), Cyanoacetonitrile, Dicyanomethane, Malondinitrile, Malonic acid dinitrile, Malonodinitrile, Methane, dicyano-, Methylene cyanide, Methylenedinitrile, NSC 3769, Malonitrile
Nombre IUPAC propanodinitrilo
SMILES N#CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonitrile
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.0218