Learn More
Malonitrilo, 99 %
Código de producto. 11487307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487307 2500 g 2500 g
11408840 5 g 5 g
11467307 100 g 100 g
11477307 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11487307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15046.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66,063 g/mol
Agente de reticulación para la modificación de proteínas mediante amidaciónEl malononitrilo se utiliza como precursor en la preparación de fármacos contra el cáncer, triamtereno, adenina, metotrexato, tiamina, fibras acrílicas y colorantes. Se utiliza en la condensación de Knoevenagel para preparar 2-clorobenzalmalononitrilo reaccionando con 2-clorobenzaldehído. Actúa como agente de lixiviación para el oro. Se utiliza como materia prima para la reacción de Gewald de cetona o aldehído, para producir 2-aminotiofeno utilizando azufre elemental y una base. Además, juega un papel importante en la preparación de estructuras de [1,6]-naftiridinas, gamma-cetoamidas, 1,4-dihidropiridina, cromeno[2,3-b]piridina y dihidro-1,4-ditiépina.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Agente de entrecruzamiento para la modificación de proteínas a través de amidación. El malononitrilo se utiliza como precursor en la preparación de fármacos anticancerígenos, trianterena, adenina, metotrexato, tiamina, fibras acrílicas y colorantes. Se utiliza en la condensación de Knoevenagel para preparar 2-clorobenzalmalononitrilo reaccionando con 2-clorobenzaldehído. Actúa como agente de lixiviación para el oro. Se utiliza como materia prima para la reacción de Gewald de cetona o aldehído, para producir 2-aminotiofeno utilizando azufre elemental y una base. Además, desempeña un papel importante en la preparación de los marcos de [1,6]-naftiridinas, gamma-cetoamidas, 1,4-dihidropiridina, cromeno[2,3-b]piridina y dihidro-1,4-ditiepina.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, ácido acético, cloroformo, etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-77-3
Fórmula molecular C3H2N2
Número MDL MFCD00001883
Clave InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nombre IUPAC propanodinitrilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malononitrile
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.049
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 2500 g
Número UN UN2647
Beilstein 773697
Índice Merck 14,5711
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
SMILES C(C#N)C#N
Peso molecular (g/mol) 66.063
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.06
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación