Learn More
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467307 100 g 100 g
11408840 5 g 5 g
11477307 500 g 500 g
11487307 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11467307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15046.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.063 g/mol
Crosslinking agent for modification of proteins via amidationMalononitrile is used as a precursor in the preparation of anti-cancer drug, triamterene, adenine, methotrexate, thiamine, acrylic fibers and dyes. It is used in Knoevenagel condensation to prepare 2-chlorobenzalmalononitrile by reacting with 2-chlorobenzaldehyde. It acts as a leaching agent for gold. It is used as a raw material for the Gewald reaction of ketone or aldehyde to produce 2-aminothiophene using elemental sulfur and a base. Further, it plays an important role in the preparation of [1,6]-naphthyridines, gamma-ketoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Agente de entrecruzamiento para la modificación de proteínas a través de amidación. El malononitrilo se utiliza como precursor en la preparación de fármacos anticancerígenos, trianterena, adenina, metotrexato, tiamina, fibras acrílicas y colorantes. Se utiliza en la condensación de Knoevenagel para preparar 2-clorobenzalmalononitrilo reaccionando con 2-clorobenzaldehído. Actúa como agente de lixiviación para el oro. Se utiliza como materia prima para la reacción de Gewald de cetona o aldehído, para producir 2-aminotiofeno utilizando azufre elemental y una base. Además, desempeña un papel importante en la preparación de los marcos de [1,6]-naftiridinas, gamma-cetoamidas, 1,4-dihidropiridina, cromeno[2,3-b]piridina y dihidro-1,4-ditiepina.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, ácido acético, cloroformo, etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-77-3
Fórmula molecular C3H2N2
Número MDL MFCD00001883
Clave InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nombre IUPAC propanodinitrilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malononitrile
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.049
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 100 g
Número UN UN2647
Beilstein 773697
Índice Merck 14,5711
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
SMILES C(C#N)C#N
Peso molecular (g/mol) 66.063
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.06
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malononitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propanedinitrile