Learn More
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10499620 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10264980 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10200020 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10499620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.70€
    29.65€ / 100 g
    Ahorro 3.05€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-77-3
Fórmula molecular C3H2N2
Peso molecular (g/mol) 66.06
Número MDL MFCD00001883
Clave InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nombre IUPAC propanodinitrilo
SMILES C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malononitrile
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 30.0°C to 34.0°C
Color Marrón amarillento a blanco
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2CN
Cantidad 100 g
Beilstein 02,589
Fieser 04,317
Índice Merck 15,5775
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malononitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.