Learn More
Ácido Malónico, TRC
Código de producto. 30006093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006093 100 g 100 g
30005980 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM158005100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-82-2
Fórmula molecular C3 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 104.06
Sinónimo Propanedioic acid (9CI, ACI), Malonic acid (8CI), 1,3-Propanedioic acid, Carboxyacetic acid, Dicarboxymethane, Malonates, MeSH ID: D008314, Methanedicarboxylic acid, NSC 8124
Nombre IUPAC ácido propanodioico
SMILES OC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid (Propanedioic acid)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.011