Learn More
Ácido Malónico Sal Sódica Monohidrato, TRC
Código de producto. 30482209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482209 50 g 50 g
30480856 10 g 10 g
30471420 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM15803050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26522-85-0
Fórmula molecular C3H2Na2O4 . H2O
Peso molecular (g/mol) 166.04
Nombre IUPAC disodio; propanedioato; hidratar
SMILES O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic Acid Disodium Salt Monohydrate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O4.2Na.H2O/c4-2(5)1-3(6)7;;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9854