Learn More
Monohidrato de sal disódica de ácido malónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685681 100 g Frasco de plástico 100 g
10645501 25 g Frasco de plástico 25 g
10165503 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10685681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413501000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132499-82-2 | C3H2Na2O4 | 148.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132499-82-2
Fórmula molecular C3H2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 148.03
Número MDL MFCD00149114
Clave InChI PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC disodium propanedioate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid disodium salt monohydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH2(COONa)2·H2O
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.03
Porcentaje de pureza ≥98.5% (on dry substance)
Forma física Polvo cristalino