Learn More
Sal disódica de ácido malónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356249 100 g 100 g
11346249 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044841.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-95-7 | C3H2Na2O4 | 148.025 g/mol
Malonic acid disodium salt is used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-95-7
Fórmula molecular C3H2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 148.025
Número MDL MFCD00002708
Clave InChI PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium malonate, disodium malonate, propanedioic acid, disodium salt, malonic acid disodium salt, disodium propanedioate, malonic acid, sodium salt, unii-9qwe64m39h, propanedioic acid, sodium salt 1:2, malonic acid, disodium salt, dicarboxymethane disodium salt
PubChem CID 8865
ChEBI CHEBI:62983
Nombre IUPAC disodio; propanodioato
SMILES C(C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid disodium salt
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (148g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo