Learn More
Dihidrazida de ácido malónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358715 25 g 25 g
11348715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12270.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3815-86-9 | C3H8N4O2 | 132.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3815-86-9
Fórmula molecular C3H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00041268
Clave InChI PSIKPHJLTVSQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonic acid dihydrazide, malonohydrazide, malonic dihydrazide, propanedioic acid, dihydrazide, malonhydrazide, malonyl dihydrazide, malonic acid, dihydrazide, malonyl hydrazide, malonic acid hydrazide, malonoyldihydrazine
PubChem CID 77433
Nombre IUPAC propanedihidrazida
SMILES NNC(=O)CC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid dihydrazide
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1072337
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 99%