Learn More
Ácido malónico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malonic Acid-d4 |
| CAS | 813-56-9 |
| Fórmula molecular | C3 D4 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propanedioic-2,2-d2 Acid-1,3-d2, Malonic-d2 Acid-d2, Propanedioic-d2 Acid-d2, Tetradeuteriomalonic Acid, Propanedioic Acid-d4, 1,3-Propanedioic Acid-d4, Carboxyacetic Acid-d4, Dicarboxymethane-d4, Methanedicarboxylic Acid-d4, NSC 8124-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2 |
| SMILES | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuteriopropanodioato de dideuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 108.086 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.036 |