Learn More
Ácido malónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474523 500 g 500 g
11464523 100 g 100 g
11484523 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11526.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104.061 g/mol
Malonic acid is acts as a building block in organic synthesis. It is also useful as a precursor for polyesters and alkyd resins, which is used in coating applications, thereby protecting against UV light, corrosion and oxidation. It acts as a cross linker in the coating industry and surgical adhesive. It finds application in the production of specialty chemicals, flavors and fragrances, polymer cross linkers and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido malónico se utiliza como compuesto básico en la síntesis orgánica. También es útil como precursor para poliésteres y resinas alquídicas, que se utiliza en aplicaciones de revestimiento, lo que protege contra la luz UV, la corrosión y la oxidación. Actúa como entrecruzador en la industria de los revestimientos y en los adhesivos quirúrgicos. Se aplica en la producción de productos químicos especiales, sabores y fragancias, entrecruzadores de polímeros y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua fría.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-82-2
Fórmula molecular C3H4O4
Peso molecular (g/mol) 104.061
Número MDL MFCD00002707
Clave InChI OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
Nombre IUPAC ácido propanodioico
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid
Punto de fusión 132°C to 136°C (decomposition)
Densidad 1.62
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1751370
Índice Merck 14,5710
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.06
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Malonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanedioic acid