Learn More
Ácido malónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113320 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113320 250 g Frasco de plástico 250 g
10316770 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11955021 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125262500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-82-2
Fórmula molecular C3H4O4
Peso molecular (g/mol) 104.06
Clave InChI OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
Nombre IUPAC ácido propanodioico
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid
Punto de fusión 130.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 172°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CO2H
Cantidad 250 g
Beilstein 02,566
Índice Merck 15,5774
Información de solubilidad Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Malonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.