Learn More
Ácido malónico, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11329109 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11329109 100 g
11339109 250 g
11462440 500 g
11349109 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11329109 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210223880
CAS 141-82-2
Fórmula molecular C3H4O4
Peso molecular (g/mol) 104.061
Clave InChI OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
Nombre IUPAC ácido propanodioico
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.1
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Powder