Learn More
Ácido Malónico-2-13C, TRC
Código de producto. 30464549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464549 50 mg 50 miligramos
30475528 25 mg 25 miligramos
30470688 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM15800850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55514-11-9
Fórmula molecular C213CH4O4
Peso molecular (g/mol) 105.05
Sinónimo Propanedioic Acid-2-13C, 1,3-Propanedioic Acid-2-13C, Carboxyacetic Acid-2-13C, Dicarboxymethane-2-13C, Methanedicarboxylic Acid-2-13C, NSC 8124-2-13C, Malonic-2-13C Acid, [2-13C]Malonic Acid
SMILES OC([13C]([H])([H])C(O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic Acid-2-13C
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1