Learn More
Ácido Malónico-1,2,3-13C3, TRC
Código de producto. 30481824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481824 100 mg 100 miligramos
30483827 10 mg 10 miligramos
30470208 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM158009100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102342-85-8
Fórmula molecular 13C3H4O4
Peso molecular (g/mol) 107.04
Sinónimo Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, 1,3-Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, Carboxyacetic Acid-1,2,3-13C3, Dicarboxymethane-1,2,3-13C3, Methanedicarboxylic Acid-1,2,3-13C3, NSC 8124-2-1,2,3-13C3, [1,2,3-13C3]-Malonic acid
SMILES O[13C]([13C]([H])([H])[13C](O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic Acid-1,2,3-13C3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1