Learn More
Monoclorhidrato de bis(fenilimina) malondialdehído, TRC
Código de producto. 30466515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466515 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30466515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM198140250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malondialdehyde Bis(phenylimine) Monohydrochloride
CAS 123071-42-1
Fórmula molecular C15H14N2 . HCl
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, monohydrochloride (9CI), Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, Malonaldehyde dianilide hydrochloride, Malondialdehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, N,N'-1,3-Propanediylidenebis[benzenamine] hydrochloride (1:1), Malonaldehyde dianilide monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H
SMILES Cl.C(C=Nc1ccccc1)C=Nc2ccccc2
Nombre IUPAC N,N'-difenilpropano-1,3-diimina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 258.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0924