Learn More
Malonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malonamide |
| CAS | 108-13-4 |
| Fórmula molecular | C3H6N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanediamide, Malondiamide, Malonic Acid Diamide, Malonic Diamide, Malonodiamide, NSC 2134 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7) |
| SMILES | NC(=O)CC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Propanodiamina |
| Peso molecular (g/mol) | 102.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0429 |