Learn More
Malonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459066 100 g 100 g
11469066 500 g 500 g
11479066 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17939.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-13-4 | C3H6N2O2 | 102.093 g/mol
Malonamide is a reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates. The malonamide-based ionic liquid extractant was used in the extraction of europium(iii) and other trivalent rare earth elements from nitric acid medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La malonamida es un reactivo para la determinación fluorimétrica de carbohidratos reductores. El extractante líquido iónico basado en malonamidas se utilizó en la extracción de europio (III) y otros elementos trivalentes de tierras raras a partir de un medio de ácido nítrico.
Solubilidad
Soluble en HCl.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-13-4
Fórmula molecular C3H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 102.093
Número MDL MFCD00008034
Clave InChI WRIRWRKPLXCTFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonamide, malonodiamide, malondiamide, malonyldiamide, carboxamidoacetamide, malonic acid diamide, malonic diamide, unii-qvq8cng255, qvq8cng255, methane-1,1-dicarboxamide
PubChem CID 7911
Nombre IUPAC Propanodiamina
SMILES C(C(=O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonamide
Punto de fusión 167°C to 171°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1751401
Información de solubilidad Soluble in HCl.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 98%