Learn More
Malonamida-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Malonamide-13C3 |
| CAS | 1330165-30-4 |
| Fórmula molecular | 13C3H6N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propanediamide-13C3, Malondiamide-13C3, Malonic Acid Diamide-13C3, Malonic Diamide-13C3, Malonodiamide-13C3, NSC 2134-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7)/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | N[13C]([13CH2][13C](N)=O)=O |
| Nombre IUPAC | malonamida-13C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 105.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.05 |