Learn More
Clorhidrato de malonamamidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477246 25 g 25 g
11487246 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25569.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34570-17-7 | C3H7ClN3O | 136.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34570-17-7
Fórmula molecular C3H7ClN3O
Peso molecular (g/mol) 136.56
Número MDL MFCD00013007
Clave InChI MDSJPVJGEXMXIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonamamidine hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanamide hydrochloride, amidinomalonamide hydrochloride, 2-carbamimidoylacetamide hydrochloride, propanamide, 3-amino-3-imino-, monohydrochloride, amidinomalonamide hcl, amindinomalonamide, malonamideamidine hydrochloride, tos-bb-1115
PubChem CID 3084595
Nombre IUPAC 3-amino-3-iminopropanamida;clorhidrato
SMILES [Cl].NC(=N)CC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonamamidine hydrochloride
Punto de fusión 170°C to 174°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza ≥98%