Learn More
Monoclorhidrato de malonaldehído bis(fenilimina), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460327 25 g 25 g
11470327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21721.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123071-42-1 | C15H15ClN2 | 258.749 g/mol
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride is a useful fluorescent cyanine dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato de malonaldehído bis(fenilimina) es un útil colorante fluorescente de cianina.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
Higroscópico, almacenar lejos del agua/humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123071-42-1
Fórmula molecular C15H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 258.749
Número MDL MFCD00054634
Clave InChI FLMLOZWXXPLHIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonaldehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hydrochloride, malondialdehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hcl, malonaldehydedianilidehydrochloride, n-3-phenylimino-1-propen-1-yl aniline hydrochloride, n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride, 1e,3e-n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride
PubChem CID 12213307
Nombre IUPAC N,N'-difenilpropano-1,3-diimina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=CCC=NC2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.75
Porcentaje de pureza 98%