Learn More
Malonaldehído bis(dietil acetal), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560204 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10295720 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10317620 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10560204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156735000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-31-6 | C11H24O4 | 220.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-31-6
Fórmula molecular C11H24O4
Peso molecular (g/mol) 220.31
Número MDL MFCD00009240
Clave InChI KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonaldehyde bis diethyl acetal, tetraethoxypropane, malonaldehyde tetraethyl acetal, malonaldehyde diethyl acetal, usaf kf-26, propane, 1,1,3,3-tetraethoxy, tetraethyl malondialdehyde acetal, tetraethoxy propane, malonaldehyde tetraethyl diacetal, malonaldehyde, bis diethyl acetal
PubChem CID 67147
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetraetoxipropano
SMILES CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Punto de fusión -90.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, III, 3095
Fieser 02,257
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.