Learn More
Malonaldehído bis(dietil acetal), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295720 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10317620 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10560204 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-31-6 | C11H24O4 | 220.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-31-6
Fórmula molecular C11H24O4
Peso molecular (g/mol) 220.31
Número MDL MFCD00009240
Clave InChI KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malonaldehyde bis diethyl acetal, tetraethoxypropane, malonaldehyde tetraethyl acetal, malonaldehyde diethyl acetal, usaf kf-26, propane, 1,1,3,3-tetraethoxy, tetraethyl malondialdehyde acetal, tetraethoxy propane, malonaldehyde tetraethyl diacetal, malonaldehyde, bis diethyl acetal
PubChem CID 67147
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetraetoxipropano
SMILES CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Punto de fusión -90.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, III, 3095
Fieser 02,257
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.