Learn More
Malonaldehído-1,3-d2 Bis(dietil acetal), CDN
Código de producto. 30309487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30309487 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309487 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND64690.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetraethoxypropane-1,3-d2
CAS 105479-86-5
Fórmula molecular C11 2H2 H22 O4
Cantidad 0.01 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11 H,5-9H2,1-4H3/i10D,11 D
SMILES [2 H]C(CC([2 H])(OCC)OCC)(OCC)OCC
Nombre IUPAC 1,3-dideuterio-1,1,3,3-tetraetoxipropano
Peso molecular (g/mol) 222.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.18 g/mol
Porcentaje de pureza 96 atom % D, min 98% Chemical Purity
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.