Learn More
Malonaldehído-1,3-d2 Bis(dietil acetal), CDN
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 1,1,3,3-Tetraethoxypropane-1,3-d2 |
| CAS | 105479-86-5 |
| Fórmula molecular | C11 2H2 H22 O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11 H,5-9H2,1-4H3/i10D,11 D |
| SMILES | [2 H]C(CC([2 H])(OCC)OCC)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,3-dideuterio-1,1,3,3-tetraetoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 222.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.18 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 96 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?