Learn More
Cadence Science™ Agujas para alimentación de animales de acero inoxidable maleable
Código de producto. 16367555
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:
18G
20G
Diámetro de la bola (métrico):
1,9 mm
2,3 mm
Longitud (imperial):
1,5 in
2 in
3,1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor Diámetro de la bola (métrico) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
16367555 18G 2,3 mm 3,1 in paquete de 100
12393800 20G 1,9 mm 1,5 in paquete de 100
11948104 18G 2,3 mm 2 in paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16367555 Proveedor Cadence Science™ N.º de proveedor 9917
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Diseñadas para satisfacer las necesidades especiales de los farmacólogos, toxicólogos, patólogos y otros investigadores biomédicos que trabajan con animales de laboratorio. Las agujas para alimentación de animales de acero inoxidable maleable Cadence Scie
  • Fabricación en acero inoxidable tipo 304
  • Maleable
  • Estéril
  • Desechables
  • 100/caja, 20 x 5/bolsa estéril
Especificaciones
Tipo de producto Aguja para alimentación de animales
Material Acero inoxidable (304)
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Alimentación de animales
Grosor 18G
Esterilidad Estéril
Longitud (imperial) 3,1 in
Diámetro de la bola (métrico) 2,3 mm