Learn More
Bochem™ Abrazadera de retorta estándar de hierro fundido maleable con corcho
Description
- Hierro fundido maleable
- Incluye dedo con corcho
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinza de soporte |
| Material | Hierro fundido maleable |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 60 mm |