Learn More
Ácido málico, Mikromol™
Código de producto. 17982126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982126 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17982126 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1332.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido málico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic Acid
CAS 6915-15-7
Nombres de analitos o componentes DL-Malic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H6 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, Xeros, dl-Malic acid, (+/-)-Malic acid, R,S(+/-)-Malic acid, alpha-Hydroxysuccinic acid, Aspartic Acid Impurity A, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES OC(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 134.09
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134,0215 g/mol