Learn More
Malic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16412728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412728 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16412728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY1311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
MedChemExpress Malic acid (Hydroxybutanedioic acid) is a dicarboxylic acid that is naturally found in fruits such as apples and pears. It plays a role in many sour or tart foods.
Malic acid (Hydroxybutanedioic acid) is a dicarboxylic acid that is naturally found in fruits such as apples and pears. It plays a role in many sour or tart foods.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malic acid
CAS 6915-15-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6O5
Cantidad 5 g
Sinónimo Hydroxybutanedioic acidE 296
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (745.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (745.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 134.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism