Learn More
Ácido málico, LoGiCal
Código de producto. 30457914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457914 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457914 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1332.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic Acid
CAS 6915-15-7
Nombres de analitos o componentes DL-Malic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H6 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, Xeros, dl-Malic acid, (+/-)-Malic acid, R,S(+/-)-Malic acid, alpha-Hydroxysuccinic acid, Aspartic Acid Impurity A, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 134.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134,0215 g/mol