Learn More
Ácido maleimidoacético, TRC
Código de producto. 30469053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469053 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30469053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM124990500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleimidoacetic Acid
CAS 25021-08-3
Fórmula molecular C6H5NO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-acetic Acid, N-(Carboxymethyl)maleimide, N-Maleimidoglycine, N-Maleoylglycine, NSC 266055
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO4/c8-4-1-2-5(9)7(4)3-6(10)11/h1-2H,3H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CN1C(=O)C=CC1=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,5-dioxopirrol-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 155.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0219