Learn More
Éster de ácido N-hidroxisuccinimida de ácido maleimidoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleimidoacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 55750-61-3 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2 |
| SMILES | O=C(CN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 2-(2,5-dioxopirrol-1-il)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 252.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0382 |