Learn More
Maleimida, TRC
Código de producto. 30482686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482686 10 g 10 g
30473972 2 g 2 g
30481827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM12498010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-59-3
Fórmula molecular C4H3NO2
Peso molecular (g/mol) 97.07
Sinónimo 2,5-Dioxo-2,5-dihydropyrrole, 3-Pyrroline-2,5-dione, Maleic Imide, NSC 13684
Nombre IUPAC pirrol-2,5-diona
SMILES O=C1NC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleimide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.0164