Learn More
Maleimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434504 250 g 250 g
11418840 5 g 5 g
11428840 25 g 25 g
11424504 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11434504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13135.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339.10 g/mol
Reacts quantitatively with sulfhydryl groups.Maleimide is used to immobilize the bovine serum albumin-boronic acid conjugates in association with silica beads. Its nanoparticle surface favors the conjugation with cell penetration peptides. It is involved in Rhodium-catalyzed conjugate arylation with arylboronic acids. It is actively involved in Michael additions and Diels-Alder reactions by the addition across the double bond. It acts as crosslinking reagents in polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reacciona cuantitativamente con los grupos de sulfhidrilo. La maleimida se utiliza para inmovilizar los conjugados de ácido bórico de albúmina sérica bovina en asociación con gránulos de sílice. Su superficie de nanopartículas favorece la conjugación con péptidos de penetración celular. Está involucrado en la arilación conjugada catalizada por rodio con ácidos arilborónicos. Está activamente involucrado en adiciones de Michael y reacciones de Diels-Alder por la adición a través del doble enlace. Actúa como reactivo de entrecruzado en química de polímeros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-59-3
Fórmula molecular C8H4AgKN2O4
Peso molecular (g/mol) 339.10
Número MDL MFCD00005494
Clave InChI KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
PubChem CID 10935
ChEBI CHEBI:16072
Nombre IUPAC pirrol-2,5-diona
SMILES [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleimide
Punto de fusión 90°C to 94°C
Densidad 1.249
Punto de ebullición 97°C to 103°C (5 mmHg)
Cantidad 250 g
Número UN UN2923
Beilstein 106910
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.07
Porcentaje de pureza ≥98%