Learn More
Anhídrido maleico, TRC
Código de producto. 30484024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484024 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30484024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM12440010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic anhydride
CAS 108-31-6
Fórmula molecular C4 H2 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,5-Furandione, Maleic anhydride (8CI), 2,5-Dihydrofuran-2,5-dione, A 1018, BM 10, Baolilong A 1018, Crystal Man, Crystal Man AB, Dihydro-2,5-dioxofuran, GR 216, HA 59, HG 3-993-76, M 116389, M 188, Maleic acid anhydride, NSC 137651, NSC 137652, NSC 137653, NSC 9568, Nourymix MA 901, SY-A, Toxilic anhydride, WS 8201, cis-Butenedioic anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Nombre IUPAC furan-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 98.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0004