Learn More
Anhídrido maleico, briquetas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16584324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
25 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16584324 25 kg 25 Kg
16574324 25 g 25 g
16554324 1 kg 1 Kg
16564324 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16584324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465660251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    310.00€ / 25 Kg
    Ahorro 26.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-31-6
Fórmula molecular C4H2O3
Peso molecular (g/mol) 98.06
Número MDL MFCD00005518
Clave InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2,5-dihidrofurano-2,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic anhydride
Punto de fusión 52.0°C to 55.0°C
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Cantidad 25 kg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen
Viscosidad 1.6 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.06